Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Vævsmærkende farvestoffer, vævsmærkningsfarvesæt
Artikelnummer. 10415339 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
59 ml
5 x 59 ml
Farve:
Blå
Flere
Grøn
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
10415339 59 ml Grøn Hver
10799839 5 x 59 ml Flere Hver
10413229 59 ml Blå Hver
10830020 59 ml Sort Hver
10530159 59 ml Gul Hver
10692479 59 ml Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10415339 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3120128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 DKK
    192.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.25 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Markér permanent marginerne af udskårne kirurgiske prøver for nøjagtig orientering med Epredia™ Shandon™ Vævsmærkende farvestoffer.
  • Specielt bindende pigment dækker vævet jævnt uden at trænge ind i vævsoverfladen
  • Forstyrrer ikke diagnostisk tolkning
  • Hurtigttørrende og let at bruge; reducerer tidsfaktoren ved akut frysesnit
Bestillingsoplysninger:
Fås enkeltvis eller som et sæt (inkluderer en flaske hver af sort, blå, gul, rød og grøn; 50 applikatorpinde; lagerbase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Grøn
Produkttype Vævsmærkende farvestof
Mængde 59 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 59 ML GREEN TISSUE MARKING DYE, PERMANENT, MARK .
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P391-Udslip opsamles.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, 2-(Dimethylamino) ethanol,Ammonium hydroxide,Formaldehyde