Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Vævsmærkende farvestoffer, vævsmærkningsfarvesæt
Artikelnummer. 10413229 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
59 ml
5 x 59 ml
Farve:
Blå
Flere
Grøn
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
10413229 59 ml Blå Hver
10799839 5 x 59 ml Flere Hver
10830020 59 ml Sort Hver
10530159 59 ml Gul Hver
10692479 59 ml Rød Hver
10415339 59 ml Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10413229 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3120124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 DKK
    192.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.25 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Markér permanent marginerne af udskårne kirurgiske prøver for nøjagtig orientering med Epredia™ Shandon™ Vævsmærkende farvestoffer.
  • Specielt bindende pigment dækker vævet jævnt uden at trænge ind i vævsoverfladen
  • Forstyrrer ikke diagnostisk tolkning
  • Hurtigttørrende og let at bruge; reducerer tidsfaktoren ved akut frysesnit
Bestillingsoplysninger:
Fås enkeltvis eller som et sæt (inkluderer en flaske hver af sort, blå, gul, rød og grøn; 50 applikatorpinde; lagerbase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Produkttype Vævsmærkende farvestof
Mængde 59 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Blue Tissue Marking Dye
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.