Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ TBD-2™ Afkalkningsmiddel
Artikelnummer. p-4532365 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 12607926
Brand: Epredia™ 6764004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Behandle prøver op til 48 timer efter slutpunktet ubeskadiget med Epredia™ Shandon™ TBD-2™ Afkalkningsmiddel, et myresyreafkalkningsmiddel.
  • Beskytter celler mod virkninger af syre med tilsatte ingredienser
  • Tillader brug af rutinemæssige slutpunktstest, såsom calciumoxalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afkalkningsopløsning
Mængde 4 pakker
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon TBD-2 Decalcifier
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.