Få mere at vide
Epredia™ TBD-1™ Afkalkningsmiddel
Artikelnummer. p-4532362 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
2 pakker
4 pakker
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 10012872
Brand: Epredia™ 6764001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bearbejd knoglemarvsbiopsier på så lidt som 15 til 30 minutter med denne hurtige saltsyreafkalkningsmiddel.
  • Bearbejd tynde stykker tæt knogle på 3 til 12 timer
  • Tillader brug af rutinemæssige slutpunktstest, såsom calciumoxalat
  • Beskytter celler mod virkninger af syrer med tilsatte ingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afkalkningsopløsning
Mængde 2 pakker
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad