Få mere at vide
Epredia™ TBD-1™ Afkalkningsmiddel
Artikelnummer. 12687916 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
2 pakker
4 pakker
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12687916 4 pakker 4 L
10012872 2 pakker Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12687916 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6764002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 DKK
    650.27 DKK / 4 L
    Spare 186.73 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bearbejd knoglemarvsbiopsier på så lidt som 15 til 30 minutter med denne hurtige saltsyreafkalkningsmiddel.
  • Bearbejd tynde stykker tæt knogle på 3 til 12 timer
  • Tillader brug af rutinemæssige slutpunktstest, såsom calciumoxalat
  • Beskytter celler mod virkninger af syrer med tilsatte ingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afkalkningsopløsning
Mængde 4 pakker