Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Kliniske puder og formaldehydneutraliseringspuder
Artikelnummer. p-4521513 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutraliserende pude
Længde (engelsk):
10 tommer
20 tommer
Bredde (engelsk):
8 tommer
16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Artikelnummer. 12552736
Brand: Epredia™ 5641
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Absorber og lås væsker ind med Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Kliniske puder og formaldehydneutraliseringspuder.
  • Fiber modstår rivning, selv når den er mættet
  • Formaldehyd-neutraliserende puder reducerer eksponeringen ved kemisk binding med formaldehyd, hvilket resulterer i indkapsling af dampe, der er —ideel til groning af områder og obduktionsarbejde
  • Kliniske puder fungerer som kirurgiske skærebrætpuder, dissektionspuder, obduktionsbordpuder og liner til kropsbakker og kadaverposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formaldehyd Neutralizer Pad
Filtertype Formaldehyd
Længde (engelsk) 10 tommer
Mængde 400/Cs.
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203.2 mm