Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Kliniske puder og formaldehydneutraliseringspuder
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutraliserende pude
Længde (engelsk):
10 tommer
20 tommer
Bredde (engelsk):
8 tommer
16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fiber resists tearing, even when saturated
- Formaldehyde neutralizer pads reduce exposure by chemically bonding with formaldehyde, resulting in the encapsulation of vapors—ideal for grossing areas and autopsy work
- Clinical pads work as surgical cutting board pads, dissecting pads, autopsy table pads and liners for body trays and cadaver bags
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formaldehydneutraliserende pude |
| Filtertype | Formaldehyde |
| Længde (engelsk) | 20 tommer |
| Mængde | 100/Cs. |
| Bredde (engelsk) | 16 tommer |
| Bredde (metrisk) | 406.4 mm |