Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Kliniske puder og formaldehydneutraliseringspuder
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Formaldehyd Neutralizer Pad
Formaldehydneutraliserende pude
Længde (engelsk):
10 tommer
20 tommer
Bredde (engelsk):
8 tommer
16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fiber modstår rivning, selv når den er mættet
- Formaldehyd-neutraliserende puder reducerer eksponeringen ved kemisk binding med formaldehyd, hvilket resulterer i indkapsling af dampe, der er —ideel til groning af områder og obduktionsarbejde
- Kliniske puder fungerer som kirurgiske skærebrætpuder, dissektionspuder, obduktionsbordpuder og liner til kropsbakker og kadaverposer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formaldehyd Neutralizer Pad |
| Filtertype | Formaldehyd |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Mængde | 50/Cs. |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 203.2 mm |