Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Lige skarp/skarp dissekterende saks, standard, 4,5 tommer. (11,4 cm)
Artikelnummer. 15654444 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Grad:
Premium
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Grad Pakningsstørrelse
15654444 11,4 cm Standard Hver
15222888 11,4 cm Premium Hver
15242888 14 cm Premium Hver
15252888 16,5 cm Premium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15654444 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 28301
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp dissektionssakse fås i Premium og Standard kvaliteter.
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter til rådighed
  • Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dissekere saks
Blade stil Lige
Grad Standard
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 11,4 cm
Tip stil Sharp/Sharp