Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Lige stump/stump dissektionssaks, standard, 6,5 tommer. (16,5 cm)
Epredia™ Shandon Lige stump/stump dissektionssakse fås i Premium og Standard kvaliteter.
641.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Dissekere saks |
---|---|
Blade stil | Lige |
Tip stil | Blunt/Blunt |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Grad | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Grad | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15694444
|
Epredia™
728202 |
14 cm | Præmie |
641.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Konsekvent kvalitet- Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
- Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
- Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder
- Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
Tekniske data
Dissekere saks | |
Lige | |
Blunt/Blunt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Shandon™ Lige stump/stump dissektionssaks, standard, 6,5 tommer. (16,5 cm)