Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Skalpelbladshåndtag i rustfrit stål, holder nr. 20-25 knive
Artikelnummer. 12697746 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
# 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12697746 # 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 12697746 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    372.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.46 DKK
    13% Slukket
På lager
Hold sikkert knivene med Epredia™ Shandon™ Skalpelbladshåndtag i rustfrit stål, konstrueret af #4 rustfrit stål.
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Kvalitetsmønstre, dimensioner og finish holdt til strenge standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter, der findes
  • Fejlfri i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Størrelse # 4
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.6 cm
Til brug med (udstyr) Holder #20 til #25 klinge