Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Rustfri stålbørste med plastikhåndtag, 7,25 tommer. (18,4 cm)
Artikelnummer. 15294013 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
7,25 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15294013 7,25 tommer 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15294013 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3120034
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse, Shandon Rustfri stålbørster kommer tre i en pakke.
Størrelse: 7,25″ (18,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 7,25 tommer