Få mere at vide
Epredia™ Indstøbningsforme i rustfrit stål
Artikelnummer. p-4524717 Shop alle Epredia produkter
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12687906
Brand: Epredia™ 6401015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer vævsindstøbning med den overlegne termiske udveksling af vores højkvalitets, holdbare rustfrit stål indstøbningsbaseforme.
  • Størrelser passer til de fleste kassetter
  • Overlegen termisk udveksling
  • Afrundede hjørner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundform
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm