Få mere at vide
Epredia™ Indstøbningsforme i rustfrit stål
Artikelnummer. 12687906 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
12687906 10 x 10 x 5 mm Pakke med 10
11306820 24 x 24 x 5 mm Pakke med 10
12697906 24 x 30 x 9 mm Pakke med 10
12607916 24 x 37 x 9 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12687906 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6401015
Optimer vævsindstøbning med den overlegne termiske udveksling af vores højkvalitets, holdbare rustfrit stål indstøbningsbaseforme.
  • Størrelser passer til de fleste kassetter
  • Overlegen termisk udveksling
  • Afrundede hjørner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundform
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm