Få mere at vide
Epredia™ Indstøbningsforme i rustfrit stål
Artikelnummer. 12607916 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12607916 24 x 37 x 9 mm Pakke med 10
11306820 24 x 24 x 5 mm Pakke med 10
12697906 24 x 30 x 9 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12607916 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6401018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 DKK
    825.05 DKK / Pakke med 10
    Spare 234.95 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Optimer vævsindstøbning med den overlegne termiske udveksling af vores højkvalitets, holdbare rustfrit stål indstøbningsbaseforme.
  • Størrelser passer til de fleste kassetter
  • Overlegen termisk udveksling
  • Afrundede hjørner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundform
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 24 x 37 x 9 mm