Få mere at vide
Epredia™ Vævssvampe
Artikelnummer. 12704888 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12704888 Blå Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12704888 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.28 DKK
    169.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 40.28 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskyt små biopsier mod overbehandling med Epredia™ vævssvampe.
  • Blå, åbencelle-skumsvamp holder prøven i kassette
Dimension:
  • Rektangulær, 1 x 1,2 tommer (25 x 31 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vævssvamp
Farve Blå
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 31 mm