Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Slide Holder, 10 Slide Kapacitet
Artikelnummer. 12687716 Shop alle Epredia produkter
Holder:
Dias
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12687716
Brand: Epredia™ 147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar 10 objektglas lodret med Epredia™ Shandon™ Slide Holder.
  • Har individuelt stemplede slots
  • Plads til 76x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Objektglasholder
Holder Dias
Stillinger 10
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Bredde (metrisk) Slide 26 mm