Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Skalpelblad nr. 20, sterilt, 1,75 tommer. (4,5 cm)
Artikelnummer. 15668765 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
# 20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15668765 # 20 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15668765 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 53220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Skær præcist med Epredia™ Shandon™ Skalpelblad nr. 20, som er 1,75 tommer. (4,5 cm) i længden.
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Kvalitetsmønstre, dimensioner og finish holdt til strenge standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter, der findes
  • Fejlfri i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Størrelse # 20
Længde (engelsk) 1,75 tommer.
Længde (metrisk) 4.5 cm
Sterilitet Steril
Mængde 10/Pk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.