Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Skalpelblad nr. 11, sterilt, 4 cm (1,6 tommer)
Artikelnummer. 12697896 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12697896 100/Cs. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12697896 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3120030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    951.14 DKK / Pakke med 100
    Spare 158.86 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Skær præcist med Epredia™ Shandon™ Skalpelblad nr. 11, som er 1,6 tommer. (4 cm) i længden.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Quality patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Defect-free in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype #11
Længde (engelsk) 1,6 tommer
Længde (metrisk) 4 cm
Mængde 100/Cs.