Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Belagt skalpelbladshåndtag, holder nr. 20-25 knive
Artikelnummer. 15282888 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
# 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15282888 # 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 15282888 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    266.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.29 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Hold sikkert knivene med Epredia™ Shandon™ Belagt skalpelbladshåndtag, beklædt med forniklet stål #4.
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Kvalitetsmønstre, dimensioner og finish holdt til strenge standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter, der findes
  • Fejlfri i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bladmateriale Forniklet stål
Størrelse # 4
Til brug med (udstyr) # 20 til # 25 Blade til dyb kirurgi