Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Almindelig knoglesaks, skruetap, 1 fjeder, standard, 9 tommer. (22,9 cm)
Artikelnummer. 15664444 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
9 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15664444 9 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15664444 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 50619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1166.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.56 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lav præcise snit gennem sejt knoglevæv med Epredia™ Shandon™ Almindelig knoglesaks, med en enkelt fjeder og en skruetap.
Konsekvent kvalitet
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder
  • Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Almindelig knoglesaks
Grad Standard
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm