Få mere at vide
Epredia™ Peel-A-Way™ Engangsstøbeforme
Artikelnummer. 12677736 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
22 x 22 x 20 mm
22 x 30 x 20 mm
22 x 40 x 20 mm
22x22 til 12x12 mm, 20 mm dyb
Form:
Firkant
Rektangulær
Stumpet, tilspidset
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 264
Pakke med 288
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Form Pakningsstørrelse
12677736 22 x 30 x 20 mm Rektangulær Pakke med 288
12687736 22 x 40 x 20 mm Rektangulær Pakke med 264
12731548 22 x 22 x 20 mm Firkant Pakke med 288
12647736 22x22 til 12x12 mm, 20 mm dyb Stumpet, tilspidset Pakke med 288
11919671 22x22 til 12x12 mm, 20 mm dyb Stumpet, tilspidset Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12677736 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 1830
 Begrænset vare
På lager
Fremme hurtig paraffinhærdning med Epredia Peel-A-Way Engangsstøbeforme.
  • Fremstillet af stiv gennemsigtig plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indstøbningsform
Materiale Plast
Dimensioner (L x B x H) 22 x 30 x 20 mm
Engangs Engangsbrug
Form Rektangulær