Få mere at vide
Epredia™ Peel-A-Way™ Engangsstøbeforme
Artikelnummer. 11919671 Shop alle Epredia produkter
Dimensioner (L x B x H):
22 x 22 x 20 mm
22 x 30 x 20 mm
22 x 40 x 20 mm
22x22 til 12x12 mm, 20 mm dyb
Form:
Firkant
Rektangulær
Stumpet, tilspidset
Förpackningsstorlek
Hver
Pakke med 264
Pakke med 288
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11919671
missing translation for 'mfr': Epredia™ 1220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Fremme hurtig paraffinhærdning med Epredia Peel-A-Way Engangsstøbeforme.
  • Fremstillet af stiv gennemsigtig plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Dimensioner (L x B x H) 22x22 til 12x12 mm, 20 mm dyb
Form Stumpet, tilspidset