Få mere at vide
Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin
Artikelnummer. 13430497 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Paraffin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
13430497 Paraffin Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 13430497 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 503002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
  • Quality blend of paraffin, polymers and plastics (to varying degrees, based upon type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 50° to 54°C
Produkttype Paraffin
Mængde 8 x 1kg
Til brug med (applikation) Thin sectioning