Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ OG-6 bejdse
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
Pakningsstørrelse:
4 L
Tekniske data
Tekniske data
| Type | OG-6 Papanicolaou bejdse |
| Mængde | 4 l |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methyl alcohol, ethylene glycol, orange-g certified, phosphotungstic acid