Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ OG-6 bejdse
Artikelnummer. 10239788 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
Pakningsstørrelse:
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10239788
Brand: Epredia™ 6766006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå maksimal ydeevne og maksimal værdi med Epredia™ Shandon™ OG-6 Stain, et kommissionscertificeret biologisk farvestof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type OG-6 Papanicolaou bejdse
Mængde 4 l
compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methyl alcohol, ethylene glycol, orange-g certified, phosphotungstic acid