Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagens
Artikelnummer. p-4532406 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Vævsbehandlingsreagens (Nu-Clear II)
Pakningsstørrelse:
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12513627
Brand: Epredia™ 6769009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå forbedret celleklarhed ved at fjerne overskydende hæmatoxylin fra objektglasset med Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ , en specielt formuleret sur alkoholopløsning.
Funktionsegenskaber
  • Fjerner rester af hæmatoxylin, der pletter glasset.
  • Designet til at blive brugt på hele linjen af Epredia Shandon automatiske farvningsmaskiner samt manuelle metoder.
Nu-Clear jeg
  • Hurtigvirkende løsning
  • Anbefales til brug som et 10-sekunders trin i de fleste protokoller
  • Særligt fordelagtig til brug med Harris hæmatoxylin
  • Kan bruges på Epredia Varistain™ 24-4 eller Shandon Varistain Gemini glidefarver
Nu-Clear II
  • Mindre koncentreret
  • Anbefales som et 20-sekunders trin
  • Kan bruges på Epredia Shandon Linistat og andre lineære farvestoffer
  • Anbefales til brug med Gill-hæmatoxyliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vævsbehandlingsreagens (Nu-Clear II)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid