Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagens
Artikelnummer. 12513627 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Vævsbehandlingsreagens (Nu-Clear II)
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12513627 Vævsbehandlingsreagens (Nu-Clear II) 4 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12513627 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6769009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    381.98 DKK / 4 L
    Spare 55.02 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå forbedret celleklarhed ved at fjerne overskydende hæmatoxylin fra objektglasset med Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ , en specielt formuleret sur alkoholopløsning.
Funktionsegenskaber
  • Fjerner rester af hæmatoxylin, der pletter glasset.
  • Designet til at blive brugt på hele linjen af Epredia Shandon automatiske farvningsmaskiner samt manuelle metoder.
Nu-Clear jeg
  • Hurtigvirkende løsning
  • Anbefales til brug som et 10-sekunders trin i de fleste protokoller
  • Særligt fordelagtig til brug med Harris hæmatoxylin
  • Kan bruges på Epredia Varistain™ 24-4 eller Shandon Varistain Gemini glidefarver
Nu-Clear II
  • Mindre koncentreret
  • Anbefales som et 20-sekunders trin
  • Kan bruges på Epredia Shandon Linistat og andre lineære farvestoffer
  • Anbefales til brug med Gill-hæmatoxyliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vævsbehandlingsreagens (Nu-Clear II)