Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Nikkelbelagt skalpelbladshåndtag, holder nr. 20-25 knive
Artikelnummer. 12667776 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
# 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12667776 # 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 12667776 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 53410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 DKK
    439.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.02 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Hold sikkert knivene med Epredia™ Shandon™ Forniklet skalpelbladshåndtag, konstrueret af rustfrit, forniklet stål #4. 6,25 tommer. (15,9 cm) lang.
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Kvalitetsmønstre, dimensioner og finish holdt til strenge standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter, der findes
  • Fejlfri i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bladmateriale Forniklet stål
Størrelse # 4
Til brug med (udstyr) Holder #20 til #25 klinge