Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Neopren-kork-dissektionstavler, små
Artikelnummer. 13459386 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13459386 Lille Hver
15323575 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13459386 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 36119
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Epredia™ Shandon Neopren-kork-dissebrædder har en holdbar skæreoverflade over en marinekrydsfinerbase.
  • Permanent cementeret 0,25in. (6 mm) lag neoprenkork
  • Sammensat af blandet gummi og kork, der tillader grundig skylning og modstår absorption
  • Skæringsbestandig finish
  • Gummi kofangere fastgøres til hvert hjørne for at hæve skærefladen til 1,5 tommer. (3,8 cm)
  • Stort bord måler 16Lx 23Wx 0,75 in.H (40,6x 58,4x 1,9 cm)
  • Lille bord måler 12Lx 16Wx 0,75 in.H (50,5x 40,6x 1,9 cm)
Bestillingsoplysninger:
Passer til Woll Drain Dissecting Tray 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dissektionsbrætter
Materiale Blandet gummi og kork
Størrelse Lille
Dimensioner (L x B x H) 12 x 16 x 0,75 tommer. (30,5 x 40,6 x 1,9 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 40.6 cm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm