Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides
Shop alle Epredia produkter
Oversigt:
6mm Wells
9mm Wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
Længde (metrisk) | 76 mm |
Bredde (metrisk) | 26 mm |
Materiale | Glass |
Type | Multispot Slide |
Farve | Plain |
Oversigt | 6mm Wells |
Diameter (metrisk) | 6 mm Wells |
Højde (metrisk) | 6 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Shandon™ Multi-Spot Slides >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion