Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Artikelnummer. 12933785 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Artikelnummer. 12933785
Brand: Epredia™ B1000731PK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ensure maximum fluid exchange, even with needle biopsies with Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes.
  • Holes have a diameter of only 0.26mm
  • Large compartment measures 25 x 30mm
  • Biopsy sponges are not necessary
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Round Pore
Skriveansigtsvinkel 45°
Farve Lyserød
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 30 mm
Materiale Acetal Polymer
Produkttype Biopsy Cassette