Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Lilla
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Beskrivelse
- Holes have a diameter of only 0.26mm
- Large compartment measures 25 x 30mm
- Biopsy sponges are not necessary
- Cassette writing face is at a 45° angle
- Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Small Round Pore |
| Skriveansigtsvinkel | 45° |
| Farve | Orange |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |
| Materiale | Acetal Polymer |
| Produkttype | Biopsy Cassette |