Få mere at vide
Epredia™ M-1 Indlejringsmatrix
Artikelnummer. 10056778 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Volumen:
180 ml
Pakningsstørrelse:
180ml
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10056778 180 ml 180ml
1 options
Artikelnummer. 10056778 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 1310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 DKK
    106.57 DKK / 180ml
    Spare 37.43 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opnå optimal prøveforberedelse med Epredia™ M-1 indlejringsmatrix.
  • Opløsningen er klar og vandopløselig
  • Optimal skæretemperatur på -12° til -13 °C (-10,4° til -8,6 °F)
  • Særligt effektiv på prøver med højt vandindhold såsom øjne og CNS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 180 ml
Produkttype Indlejring af medier
Til brug med (applikation) Prøver med højt vandindhold såsom øjne og CNS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SHANDON M-1 EMBEDDING MATRIX 180ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol