Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Pletter
Artikelnummer. 10643649 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
3 x 500 ml
4 l
Type:
Eosin
Fixativ
Kwik-Diff Pletter
Kwik-Diff-pletter
Methylen blå
Inkluderer:
125 ml pr. stk.: Fikseringsmiddel, eosin, methylenblåt
4 L Kwik-Diff Reagens 1, fikseringsmiddel
4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagens 3, Methylenblåt
500 ml hver: fikseringsmiddel, eosin, methylenblåt
Pakningsstørrelse:
120ml
4 L
500ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Type Inkluderer unitSize
10643649 4 l Eosin 4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin Hver
10435310 3 x 500 ml Kwik-Diff Pletter 500 ml hver: fikseringsmiddel, eosin, methylenblåt 500ml
10633649 4 l Fixativ 4 L Kwik-Diff Reagens 1, fikseringsmiddel 4 L
10549408 4 l Methylen blå 4 L Kwik-Diff Reagens 3, Methylenblåt Hver
12539956 125 ml Kwik-Diff-pletter 125 ml pr. stk.: Fikseringsmiddel, eosin, methylenblåt 120ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10643649 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990706
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyd et hurtigere alternativ til traditionelle Wright's og Giemsa farvningsprocedurer med Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Pletter.
  • Fås i sætform eller som individuelle komponenter
  • Hurtig tre-trins differentialfarvning til knoglemarv, udstrygninger, FNA'er og mikroorganismer såsom H. pylori
Inkluderer:
Reagens 2: Eosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 l
Type Eosin
Inkluderer 4 L Kwik-Diff Reagens 2, Eosin