Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Øjeblikkelig Eosin
Artikelnummer. p-4532352 Shop alle Epredia produkter
Løsningstype:
Eosin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12697926
Brand: Epredia™ 6765040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få strålende og ensartet farvning med Epredia™ Shandon™ Øjeblikkelig Eosin.
  • Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
  • pH-justeret for maksimal pletoptagelse
  • Økonomisk pulver opbevares på ubestemt tid
  • Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Alun hæmatoxylin pletter
Produkttype Eosin
Løsningstype Eosin
Form Væske
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.