Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Øjeblikkelig Eosin
Shop alle Epredia produkter
Løsningstype:
Eosin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
- pH-justeret for maksimal pletoptagelse
- Økonomisk pulver opbevares på ubestemt tid
- Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Alun hæmatoxylin pletter |
| Produkttype | Eosin |
| Løsningstype | Eosin |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.