Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Øjeblikkelig Eosin
Shop alle Epredia produkter
Løsningstype:
Eosin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Stabil og bundfaldsfri; ingen filtrering
- pH-justeret for maksimal pletoptagelse
- Økonomisk pulver opbevares på ubestemt tid
- Kompatibel med alle alun hæmatoxylin pletter
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Alun hæmatoxylin pletter |
| Produkttype | Eosin |
| Løsningstype | Eosin |
| Til brug med (applikation) | Sundhedspleje |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose