Få mere at vide
Epredia™ Lille trækulfilter
Artikelnummer. 12623106 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12623106 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12623106 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1331.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 288.25 DKK
    17% Slukket
På lager
Til brug med Epredia™ Hyperclean Patologi arbejdsstationer.
Tilbehør:
  • Kulfilter
  • Finpartikelfiltre
  • Formaldehyd neutraliserende (kaliumpermanganat) filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kulfilter
Oversigt Størrelse: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm
Til brug med (udstyr) Epredia Hyperclean Patologiarbejdsstationer, model 1, 20, 22, 36, 60
Produktlinje Hyperclean
Mængde Hver