Få mere at vide
Epredia™ Tilbehør til Hyperclean TruAir™ Arbejdsstation
Artikelnummer. p-4527243 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Arbejdsstationstilbehør
Formaldehyd neutraliserende filter
Mængde:
1 stk.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12623106
Brand: Epredia™ 9990610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Epredia™ Hyperclean Patologi arbejdsstationer.
Tilbehør:
  • Kulfilter
  • Finpartikelfiltre
  • Formaldehyd neutraliserende (kaliumpermanganat) filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Arbejdsstationstilbehør
Oversigt Størrelse: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm
Til brug med (udstyr) Epredia Hyperclean Patologiarbejdsstationer, model 1, 20, 22, 36, 60
Produktlinje Hyperclean
Mængde Hver