Få mere at vide
Epredia™ Tilbehør til Hyperclean TruAir™ Arbejdsstation
Artikelnummer. 12613106 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Formaldehyd neutraliserende filter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12613106 Formaldehyd neutraliserende filter Hver
1 options
Artikelnummer. 12613106 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1324.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 345.08 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til brug med Epredia™ Hyperclean Patologi arbejdsstationer.
Tilbehør:
  • Kulfilter
  • Finpartikelfiltre
  • Formaldehyd neutraliserende (kaliumpermanganat) filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formaldehyd neutraliserende filter
Oversigt Størrelse: 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm
Til brug med (udstyr) Epredia Hyperclean Patologi arbejdsstationer
Produktlinje Hyperclean
Mængde 1 hv.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • shandon (chemisorbent) filter
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P235-Opbevares køligt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: aluminium oxide, potassium permanganate