Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Harris hæmatoxylin
Artikelnummer. 12647926 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningstype:
Forsuret
Ikke-syreforsynet
Mængde:
4 l
2 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype Mængde Pakningsstørrelse
12647926 Forsuret 2 x 1 l Pakke med 2
12627926 Ikke-syreforsynet 2 x 1 l Hver
12637926 Ikke-syreforsynet 4 l Hver
10694409 Forsuret 4 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12647926 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6765003
 Begrænset vare
På lager
Udnyt forsurede eller ikke-syrede formuleringer med Epredia™ Shandon™ Harris hæmatoxylin. Dette produkt anvender ikke et kviksølvbaseret oxidationsmiddel, hvilket fjerner en mulig kilde til miljøforurening.
  • Syrnet: Intens farvede, blåsorte kerner
  • Ikke forsuret: Intenst farvede, blåsorte kerner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 x 1 l
Løsningstype Forsuret
Produkttype Hematoxylin