Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Harris hæmatoxylin
Artikelnummer. 12637926 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4L
2 x 1L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12637926
Brand: Epredia™ 6765002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udnyt forsurede eller ikke-syrede formuleringer med Epredia™ Shandon™ Harris hæmatoxylin. Dette produkt anvender ikke et kviksølvbaseret oxidationsmiddel, hvilket fjerner en mulig kilde til miljøforurening.
  • Syrnet: Intens farvede, blåsorte kerner
  • Ikke forsuret: Intenst farvede, blåsorte kerner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hæmatoxylin
Mængde 4L
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol