Få mere at vide
Epredia™ Glyo-Fixx™
Artikelnummer. p-4532387 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttype:
Fikseringsmidler
Fixativ
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Hver
Pakke med 125
Artikelnummer. 10249908
Brand: Epredia™ 6764260
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå overlegne resultater i forhold til neutral bufret formalin med Glyo-Fixx™ , en ikke-kræftfremkaldende, ikke-sensibiliserende og miljøvenlig erstatning.
  • Producerer tydelig og sprød cellulær morfologi
  • Fikserer de fleste antigener uden at forringe immunreaktivitet
  • Tillader, at specielle pletfarver, inklusive sølvprocedurer, er skarpe uden baggrundsfarvning
  • Præsenterer fine detaljer i prøvestrukturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fixativ
Mængde 5 gal.