Få mere at vide
Epredia™ Glyo-Fixx™
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttype:
Fikseringsmidler
Fixativ
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Hver
Pakke med 125
Beskrivelse
- Producerer tydelig og sprød cellulær morfologi
- Fikserer de fleste antigener uden at forringe immunreaktivitet
- Tillader, at specielle pletfarver, inklusive sølvprocedurer, er skarpe uden baggrundsfarvning
- Præsenterer fine detaljer i prøvestrukturen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fixativ |
| Mængde | 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol