Få mere at vide
Epredia™ Glyo-Fixx™
Artikelnummer. 10249908 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttype:
Fixativ
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Hver
Pakke med 125
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10249908 5 gal. Fixativ Hver
10602689 1 gal. Fixativ 3.8 L
12500067 125 x 60 ml Fixativ Pakke med 125
12520067 125 x 120 ml Fixativ Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10249908 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6764260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 DKK
    1336.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 378.34 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opnå overlegne resultater i forhold til neutral bufret formalin med Glyo-Fixx™ , en ikke-kræftfremkaldende, ikke-sensibiliserende og miljøvenlig erstatning.
  • Producerer tydelig og sprød cellulær morfologi
  • Fikserer de fleste antigener uden at forringe immunreaktivitet
  • Tillader, at specielle pletfarver, inklusive sølvprocedurer, er skarpe uden baggrundsfarvning
  • Præsenterer fine detaljer i prøvestrukturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fixativ
Mængde 5 gal.