Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin
Artikelnummer. p-4530263 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
2 x 1 l
Type:
Shandon Gill 1 hæmatoxylin
Shandon Gill 2 hæmatoxylin
Shandon Gill 3 hæmatoxylin
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12657926
Brand: Epredia™ 6765005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtige og bekvemme resultater, mens du bevarer fuld kontrol over plettens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin, som har mucoid farvning.
  • Gill 1: Lyseblå kerner
  • Gill 2: Mellemblå kerner
  • Gill 3: Blå-sorte kerner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Shandon Gill 1 hæmatoxylin
Mængde 2 x 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate