Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
2 x 1 l
Type:
Shandon Gill 1 hæmatoxylin
Shandon Gill 2 hæmatoxylin
Shandon Gill 3 hæmatoxylin
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Gill 1: Lyseblå kerner
Gill 2: Mellemblå kerner
Gill 3: Blå-sorte kerner
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Shandon Gill 1 hæmatoxylin |
| Mængde | 2 x 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate