Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin
Artikelnummer. 10188158 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
2 x 1 l
Type:
Shandon Gill 1 hæmatoxylin
Shandon Gill 2 hæmatoxylin
Shandon Gill 3 hæmatoxylin
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10188158
Brand: Epredia™ 6765010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtige og bekvemme resultater, mens du bevarer fuld kontrol over plettens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin, som har mucoid farvning.
  • Gill 1: Lyseblå kerner
  • Gill 2: Mellemblå kerner
  • Gill 3: Blå-sorte kerner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Shandon Gill 3 hæmatoxylin
Mængde 4 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol, Acetic acid