Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin
Artikelnummer. 10096648 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 l
2 x 1 l
Type:
Shandon Gill 1 hæmatoxylin
Shandon Gill 2 hæmatoxylin
Shandon Gill 3 hæmatoxylin
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10096648
Brand: Epredia™ 6765008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtige og bekvemme resultater, mens du bevarer fuld kontrol over plettens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hæmatoxylin, som har mucoid farvning.
  • Gill 1: Lyseblå kerner
  • Gill 2: Mellemblå kerner
  • Gill 3: Blå-sorte kerner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Shandon Gill 2 hæmatoxylin
Mængde 4 l
compliance-icons
Product Identifier
  • Shandon Gill Hematoxylin 2
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.